Z226238
Nucleosil® C8 HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Synonim(y):
Kolumna z krzemionki oktylowej
Wybierz wielkość
4190,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
4190,00 zł
Polecane produkty
agency
suitable for USP L7
Poziom jakości
linia produktu
Nucleosil®
Właściwości
endcapped: no
producent / nazwa handlowa
Nucleosil®
zakres etykietowania
8.5% Carbon loading
Parametry
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 4.6 mm
powierzchnia
350 m2/g
Matryca
octyl
grupa aktywna macierzy
C8 (octyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å
metoda separacji
reversed phase
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Oznaczanie melaminy w mleku i produktach mlecznych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej...: W niniejszym badaniu opisano zastosowanie kolumny 694 C8 HPLC do oznaczania zanieczyszczenia melaminą w produktach mlecznych, podkreślając jej skuteczność w zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem żywności (Filazi et al., 2012).
- Walidacja nowatorskiej, w pełni zautomatyzowanej metody wysokosprawnej chromatografii cieczowej/tandemowej spektrometrii masowej do ilościowego oznaczania pantoprazolu w ludzkim osoczu: Wykorzystanie kolumny HPLC 694 C8 w celu ustanowienia szybkiej i niezawodnej metody analizy osocza w klinicznych badaniach farmakokinetycznych (Dotsikas et al., 2010).
- Jednoczesne oznaczanie alprazolamu i chlorowodorku fluoksetyny w tabletkach za pomocą wysokosprawnej kolumnowej chromatografii cieczowej i wysokosprawnej chromatografii cienkowarstwowej: Demonstruje wszechstronność kolumn 694 C8 w analizie farmaceutycznej, zapewniając precyzyjne oznaczanie ilościowe w złożonych matrycach (Patel et al., 2009).
- Jednoczesne oznaczanie kwasu acetylosalicylowego i wodorosiarczanu klopidogrelu w czystym proszku i tabletkach za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej kolumnowej i wysokosprawnej chromatografii cienkowarstwowej: Przedstawiono zastosowanie 694 C8 w analizie dwóch leków, udowadniając jego zdolność do jednoczesnych zadań analitycznych (Patel et al., 2008).
- Zatwierdzona metoda HPLC do oznaczania amlodypiny w ludzkim osoczu i jej zastosowanie w badaniach farmakokinetycznych...: Badania te podkreślają rolę kolumny w ocenie farmakokinetycznej leków sercowo-naczyniowych, podkreślając jej niezawodność i powtarzalność (Zarghi et al., 2005).
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)