Kluczowe dokumenty
54918
Supelco
Nucleosil® C18 HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3.2 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
agency
suitable for USP L1
Formularz
solid
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Nucleosil®
zakres etykietowania
15% Carbon loading
Parametry
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 3.2 mm
Matryca
octadecyl
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å
metoda separacji
reversed phase
temp. przechowywania
2-8°C
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Nucleosil is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)