53766-U
Ascentis® Express 90 Å OH5 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 3 cm × 3 mm, HPLC Column
About This Item
product name
Ascentis® Express OH5, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 3 cm × 3 mm
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L86
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped: no
producent / nazwa handlowa
Ascentis®
opakowanie
1 ea of
Parametry
<60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
3 cm × 3 mm
powierzchnia
135 m2/g
zanieczyszczenia
<5 ppm metals
macierz
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
hydroxy, penta- phase
wielkość cząstki
2.7 μm
wielkość porów
90 Å pore size
pH robocze
2-9
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
Informacje prawne
produkt powiązany
wymagane, ale niedostarczone
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.