Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
53781-U
Ascentis® Express 90 Å OH5 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm × 3 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
Wybierz wielkość
2640,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2640,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Ascentis® Express OH5, 2.7 μm Guard Cartridge, 2.7 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 3 mm, pkg of 3 ea
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L86
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped: no
opakowanie
pkg of 3 ea
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
5 mm × 3 mm
powierzchnia
135 m2/g
Matryca
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
hydroxy, penta- phase
wielkość cząstki
2.7 μm
wielkość porów
90 Å
pH robocze
2-9
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
wymagane, ale niedostarczone
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?