Carbon load which is commonly referred to as %Carbon is misleading and not meaningful for Ascentis Express. Since Fused-Core™ particle is unique in the sense that it has a solid core and porous shell, the %Carbon number can not be compared to traditional porous particles. The carbon coverage for Ascentis® Express F5 HPLC columns is 3.5 micromoles/meter-squared.
Kluczowe dokumenty
53577-U
Ascentis® Express 90 Å F5 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 7.5 cm × 3 mm, HPLC Column
Synonim(y):
Kolumna HPLC z rdzeniem i powłoką (SPP) Fused Core PFP
Wybierz wielkość
2352,00 zł
Cena katalogowa3360,00 złZaoszczędź 30%Wybierz wielkość
About This Item
2352,00 zł
Cena katalogowa3360,00 złZaoszczędź 30%Nazwa produktu
Ascentis® Express F5, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 7.5 cm × 3 mm
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L43
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Ascentis®
opakowanie
1 ea of
Parametry
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
7.5 cm × 3 mm
powierzchnia
135 m2/g
zanieczyszczenia
<5 ppm metals
Matryca
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
PFP (pentafluorophenyl) phase
wielkość cząstki
2.7 μm
wielkość porów
90 Å pore size
pH robocze
2-8
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Chromatograficzne oznaczanie lumacaftoru w obecności ivacaftoru i identyfikacja pięciu nowych produktów degradacji przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej z pułapką jonową i spektrometrią mas czasu przelotu: W niniejszym badaniu wykorzystano kolumnę HPLC 2445 Express F5, 2,7 µm do opracowania niezawodnej metody oznaczania lumacaftoru w obecności ivacaftoru, identyfikując pięć nowych produktów degradacji. Wysoka rozdzielczość i wydajność kolumny były kluczowe dla szczegółowej analizy i procesu identyfikacji. (Özcan et al., 2023).
- Metody LC-MS/MS i LC-DAD wskazujące na stabilność do dokładnego oznaczania tasimelteonu i wysokorozdzielczej identyfikacji spektrometrycznej nowego produktu degradacji...: Kolumna 2445 Express F5 została wykorzystana do opracowania metod oznaczania stabilności tasimelteonu, zapewniając dokładne oznaczenie i identyfikację produktów degradacji o wysokiej rozdzielczości, podkreślając skuteczność kolumny w badaniach stabilności i złożonych matryc próbek. (Özcan et al., 2020).
- Najnowsze trendy w ultraszybkiej HPLC: kolumny krzemionkowe nowej generacji o powierzchniowo porowatej ..: W tym przeglądzie omówiono postępy w ultraszybkiej HPLC, koncentrując się na powierzchownie porowatych kolumnach krzemionkowych nowej generacji, takich jak 2445 Express F5. W artykule omówiono poprawę wydajności i zastosowania w chemii analitycznej, podkreślając rolę kolumny w zwiększaniu szybkości i rozdzielczości. (Ali et al., 2012).
Informacje prawne
kartridż do prekolumny
produkt powiązany
wymagane, ale niedostarczone
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Enhanced selectivity for stereoisomers and closely related compounds with alternate selectivity from C18 phases for basic, acidic, or neutral compounds
Zwiększona selektywność dla stereoizomerów i blisko spokrewnionych związków z alternatywną selektywnością faz C18 dla związków zasadowych, kwaśnych lub obojętnych.
Protokoły
Fast and Accurate LC-MS Analysis of Vitamin D Metabolites, Using Ascentis® Express F5 HPLC Columns from Supelco®
-
What is the carbon load for Ascentis® Express F5 HPLC Columns?
1 answer-
Helpful?
-
-
Can I use Ascentis® Express F5 HPLC Columns on any type of HPLC system?
1 answer-
Ascentis® Express F5 HPLC Columns HPLC columns are capable of use on standard HPLC systems as well as UHPLC systems. These columns are packed in high pressure hardware capable of withstanding the pressures used in UHPLC systems.
Helpful?
-
-
What flow rate should I use with Ascentis® Express F5 HPLC columns?
1 answer-
Based on the minimum in the van Deemter curves, higher flows than 5um particle columns are required in order to maximize Ascentis® Express F5 HPLC column efficiency. The suggested starting point for flow rate for Ascentis® Express columns: 1.6 mL/min for 4.6 mm ID; 0.8 mL/min for 3.0 mm ID; and 0.4mL/min for 2.1 mm ID.
Helpful?
-
-
Can Ascentis® Express F5 HPLC columns be used for LC-MS?
1 answer-
Yes, Express Fused-Core™ particles were designed with LC-MS in mind. Even extremely short column lengths exhibit sufficient plate counts to show high resolving power. The flat van Deemter plots permit resolution to be maintained at very high flow rates to maximize sample throughput. All Ascentis stationary phases have been evaluated for MS compatibility during their development, and the Express phases are no exception. You can expect extremely low column bleed and background while maintaining longest possible column lifetime. A bonus of Ascentis® Express F5 HPLC Columns for high throughput UHPLC and LC-MS are that they are extremely rugged and highly resistant to plugging, a very common failure mode for competitor columns.
Helpful?
-
-
Do I need special fittings and tubing to connect Ascentis® Express F5 HPLC Columns?
1 answer-
While operating pressures may not exceed the 400 bar (6,000 psi) capability of your traditional instruments, sustained pressures of about 200 bar (3,000 psi) will exceed the recommended pressure for conventional PEEK tubing and fittings at the column inlet. We recommend changing to stainless steel fittings in all high pressure locations and have designed special High Performance HPLC Fittings/Interconnects that will stay tight at pressures of 1,000 bar (15,000 psi) or greater, even when elevated column temperatures are employed.
Helpful?
-
-
What is the pressure rating for Ascentis® Express F5 HPLC Columns?
1 answer-
Ascentis® Express F5 HPLC Columns are stable to operating pressures up to 600 bar (9000 psi).
Helpful?
-
-
Can I use Ascentis® Express F5 HPLC Columns on a UHPLC system?
1 answer-
Ascentis® Express F5 HPLC columns are packed in a way making them suitable for these ultra high pressure instruments. In fact, Ascentis® Express F5 HPLC Columns outperform sub-2 μm micron columns on many applications since Ascentis® Express F5 HPLC Columns provide the benefits of sub-2 μm particles but at much lower back pressure. These benefits include the capability of providing fast HPLC and higher resolution chromatography. The Fused-Core particle consists of a 1.7 μm solid core and a 0.5 μm porous shell. A major benefit of the Fused-Core particle is the small diffusion path (0.5 μm) compared to conventional fully porous particles. The shorter diffusion path reduces axial dispersion of solutes and minimizes peak broadening.
Helpful?
-
-
Are guard columns available for Ascentis® Express F5 3.0 mm ID HPLC Columns?
1 answer-
Yes, we have guard columns available for product Ascentis® Express F5 3.0 mm ID HPLC Columns. Product 53500-U is the Ascentis® Express Guard Holder and Product 53597-U Ascentis® Express F5 Guard Cartridge is a package of three guard cartridges, 2.7 μm particle size, L 5 mm × I.D. 3.0 mm .
Helpful?
-
-
Is there anything special I need to do to my HPLC system to use Ascentis® Express F5 HPLC Columns?
1 answer-
Nothing special is required to use Ascentis® Express F5 HPLC Columns. To obtain the full benefits of Ascentis® Express Columns, one should minimize dispersion or instrument bandwidth in the HPLC system (tubing, detector flow cell) as well as confirm the detector response system is set at a fast level. For more information, request Guidelines for Optimizing Performance with Ascentis® Express HPLC Columns (T407102).
Helpful?
-
-
How can I measure my instrument bandwidth (IBW) and determine what columns can be used with minimal efficiency loss created by too much internal instrument volume?
1 answer-
The Guide to Dispersion Measurement has simple instructions on how to measure IBW and can be found at sigma-aldrich.com/express.