Kluczowe dokumenty
53597-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å F5 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm × 3 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
Synonim(y):
Kolumna HPLC z rdzeniem i powłoką (SPP) Fused Core PFP
Wybierz wielkość
3 EA
2560,00 zł
2560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
3 EA
2560,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
2560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
Ascentis® Express F5, 2.7 μm Guard Cartridge, 2.7 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 3 mm, pkg of 3 ea
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L43
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped
opakowanie
pkg of 3 ea
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
5 mm × 3 mm
powierzchnia
135 m2/g
Matryca
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
PFP (pentafluorophenyl) phase
wielkość cząstki
2.7 μm
wielkość porów
90 Å
pH robocze
2-8
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Ascentis Express Guard Columns provide physical (filtration) and chemical protection for costly analytical columns without compromising the very high performance of Ascentis Express columns. These Ascentis Express guard columns are capable of continuous use at pressures up to 9000 psi (600 bar) with only hand-tightening. Guard cartridges are easily replaced without removing the guard column holder from the flow path. The cartridges are packed with Ascentis Express Fused-core® particles. Order guard column holder separately.
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
wymagane, ale niedostarczone
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Iltaf Shah et al.
The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 180, 118-128 (2018-02-13)
Research shows that immunoassay techniques are not the best choice for the estimation of vitamin D in human blood samples. The main reasons are that some immunoassays are not able to distinguish between 25-OHD3 and 25-OHD2 vitamin D metabolites. Furthermore
Produkty
Enhanced selectivity for stereoisomers and closely related compounds with alternate selectivity from C18 phases for basic, acidic, or neutral compounds
Zwiększona selektywność dla stereoizomerów i blisko spokrewnionych związków z alternatywną selektywnością faz C18 dla związków zasadowych, kwaśnych lub obojętnych.
Protokoły
Fast and Accurate LC-MS Analysis of Vitamin D Metabolites, Using Ascentis® Express F5 HPLC Columns from Supelco®
Questions
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.