53351-U
Ascentis® Express 90 Å Phenyl-Hexyl (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Ascentis® Express Phenyl-Hexyl, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L11
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Ascentis®
opakowanie
1 ea of
Parametry
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
7.5 cm × 4.6 mm
powierzchnia
135 m2/g
zanieczyszczenia
<5 ppm metals
Matryca
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
phenylhexyl phase
wielkość cząstki
2.7 μm
wielkość porów
90 Å
zakres pH
2-9
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
kartridż do prekolumny
produkt powiązany
wymagane, ale niedostarczone
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Improve your reversed phase selectivity for polar aromatics and heterocyclic compounds with the Ascentis® Express Phenyl-Hexyl U/HPLC column.