52777-U
SupelMIP® SPE - Aminoglycosides
bed wt. 50 mg, volume 3 mL, pk of 50
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene tube
linia produktu
SupelMIP®
skład
bed wt., 50 mg
opakowanie
pk of 50
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
pojemność
3 mL
Opis ogólny
By careful design of the imprinting site, either by molecular modeling, experimental design, or screening methods, the binding cavities can be engineered to offer multiple interaction points with the analyte(s) of interest. This leads to a stronger interaction between the solid-phase and the analyte(s). As a consequence, harsher wash conditions can be tolerated during SPE methodology resulting in cleaner extracts. Because extraction selectivity is significantly improved, lower background is observed allowing analysts to achieve lower limits of detection.
Visit www.sigma-aldrich.com/supelmip to learn more.
Zastosowanie
The aminoglycosides that have been tested include: dihydrostreptomycin, streptomycin, tobramycin, kanamycin, amikacin, gentamicin, neomycin, apramycin, spectinomycin and hygromycin B.
Cechy i korzyści
- Highly selective SPE for trace analysis in complex matrices
- Achieve lower detection limits
- Significant time and cost savings
- Improved MS-compatibility
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
SupelMIP SPE opiera się na technologii polimerów wdrukowanych molekularnie (MIP). Każda faza SupelMIP oferuje dostosowaną do potrzeb selektywność ekstrakcji śladowych analitów w złożonych matrycach.
SupelMIP SPE is based on molecularly imprinted polymer (MIP) technology. Each SupelMIP phase offers tailor-made selectivity for the extraction of trace analytes in complex matrixes.