Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
6 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 928,00 zł |
Informacje o tej pozycji
928,00 zł
packaging
pkg of 6 ea
Quality Segment
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
application(s)
environmental
food and beverages
compatibility
for use with 12, 20, & 60 mL SPE tubes
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description pkg of 6 ea, for use with 12, 20, & 60 mL SPE tubes | description volume 12 mL, pk of 20 | description H300, bed wt. 10 g, volume 20 mL | description volume 20 mL, pk of 20 |
| compatibility for use with 12, 20, & 60 mL SPE tubes | compatibility - | compatibility for sampling in high concentration environments | compatibility - |
| application(s) environmental | application(s) food and beverages | application(s) air monitoring | application(s) food and beverages |
| technique(s) solid phase extraction (SPE): suitable | technique(s) solid phase extraction (SPE): suitable | technique(s) active air sampling: suitable | technique(s) solid phase extraction (SPE): suitable |
| packaging pkg of 6 ea | packaging pk of 20 | packaging pkg of 10 ea | packaging pk of 20 |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?