Kluczowe dokumenty
52609-U
Supelco
Discovery® DSC-18 SPE Tube
bed wt. 10 g, volume 60 mL, pk of 16
Wybierz wielkość
16 EA
2590,00 zł
2590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Wybierz wielkość
Zmień widok
16 EA
2590,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
2590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Materiały
PE frit (20 μm)
polypropylene
Poziom jakości
linia produktu
Discovery®
Właściwości
endcapped
skład
bed wt., 10 g
opakowanie
pk of 16
zakres etykietowania
18% C loading
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
powierzchnia
480 m2/g
pojemność
60 mL
Matryca
silica gel (irregularly shaped, acid washed)
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) bonding, polymerically bonded
wielkość cząstki
50 μm
wielkość porów
70 Å pore size
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Retention Mechanism: Reversed-phase
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (biological fluids, water)
  • Polymerically bonded, octadecyl (18 %C), endcapped
  • Higher 18 %C loading for increased binding capacities and higher recoveries
  • The least selective phase: retains most organic analytes from aqueous matrices
  • Can also be used for desalting aqueous matrices
  • Beneficial for extracting structurally diverse analytes from the same sample
Informacje prawne
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)