Merck
57203
Supelclean™ LC-SAX SPE Bulk Packing
pkg of 100 g
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115712
NACRES:
NB.21
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 100 g
Quality Segment
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
matrix active group
SAX phase, quaternary amine, Cl- counterion
application(s)
food and beverages
separation technique
ion exchange
Legal Information
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)