Kluczowe dokumenty
52171-U
Supelco
SPE Tube Cap (encloses top of SPE tubes)
for use with 1mL SPE tube, pk of 108
Synonim(y):
PK108 CAPS FOR 1ML SPE TUBES
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.21
Materiały
yellow polypropylene
opis
Plugs top of SPE tubes
opakowanie
pk of 108
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
for use with 1mL SPE tube
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)