Kluczowe dokumenty
509892
SGE Microvolume Syringe for Rheodyne® and Valco® Valves, Removable Needle
100R-GT-LC, volume 100 μL, needle L × O.D. 2 in. × 0.7112 mm (0.028 in.)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
Właściwości
Removable needle
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SGE 005312
igła dł. × śr. zewn.
2 in. × 0.7112 mm (0.028 in.)
pojemność
100 μL
kompatybilność
for use with SGE RN
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)