Kluczowe dokumenty
50695-U
Hamilton® PRP-C18 (12 - 20 µm) HPLC Columns
L × I.D. 20 mm × 4.6 mm, stainless steel, pkg of 2 ea
Wybierz wielkość
1 PKG
840,00 zł
840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
840,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
Wkład ochronny do preparatów Hamilton PRP-C18, 12-20 μm particle size, L × I.D. 20 mm × 4.6 mm, stainless steel, pkg of 2 ea
Materiały
stainless steel
opakowanie
pkg of 2 ea
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
20 mm × 4.6 mm
Matryca
PS-DVB particle platform
polymeric
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
12-20 μm
wielkość porów
100 Å
pH robocze
1-14
metoda separacji
reversed phase
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)