Kluczowe dokumenty
505064-40
Supelco
Discovery® RP-Amide C16 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4 mm, HPLC Column
Wybierz wielkość
1 EA
4070,00 zł
4070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
4070,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
4070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
Discovery® RP-AmideC16 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4 mm
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L60
linia produktu
Discovery®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Discovery®
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
11% Carbon loading
Parametry
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 4 mm
powierzchnia
200 m2/g
pokrycie powierzchni
2.6 μmol/m2
zanieczyszczenia
<10 ppm metals
Matryca
silica gel, high purity, spherical base material
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
amide, alkyl phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
180 Å
Zakres roboczy pH
2-8
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Cechy i korzyści
  • Excellent retention and resolution of polar compounds
  • Unique selectivity compared to C18
  • Excellent peak shape and efficiency
  • Less hydrophobic than C18 columns
  • Compatible with 100% aqueous mobile phases
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Annamaria Jakab et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 27(6), 913-921 (2002-02-12)
Retention parameters of 45 different barbituric acid derivatives were determined on an amide embedded RP silica column (Discovery RP-AmideC16) using non-buffered water-acetonitrile eluent systems. Linear correlation were calculated between the logarithm of the capacity factor and the acetonitrile concentration in