Kluczowe dokumenty
Y0002147
Mercaptopurine impurity A
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Hypoxanthine, 6-Hydroxypurine
Wybierz wielkość
480,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
480,00 zł
Polecane produkty
rodzina API
mercaptopurine
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
>300 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1NC=Nc2nc[nH]c12
InChI
1S/C5H4N4O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10)
Klucz InChI
FDGQSTZJBFJUBT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)