Przejdź do
59519
SUPELCOSIL LC-SCX (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
2 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1430,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
L × i.d.:
2 cm × 4 mm
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
sulfonic acid, propyl- phase
Pore size:
120 Å
1430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
SUPELCOSIL LC-SCX Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
agency
suitable for USP L9
Quality Segment
packaging
pkg of 2 ea
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
2 cm × 4 mm
matrix active group
sulfonic acid, propyl- phase
particle size
5 μm
pore size
120 Å
application(s)
food and beverages
separation technique
cation exchange
Legal Information
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
595095961159560
description
5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
description
5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
description
5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm
description
5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
L × I.D.
2 cm × 4 mm
L × I.D.
2 cm × 4 mm
L × I.D.
2 cm × 2.1 mm
L × I.D.
2 cm × 4 mm
separation technique
cation exchange
separation technique
cation exchange
separation technique
reversed phase
separation technique
normal phase, hydrophilic interaction (HILIC)
matrix active group
sulfonic acid, propyl- phase
matrix active group
sulfonic acid, propyl- phase
matrix active group
HILIC Amide, amide, alkyl phase
matrix active group
Si, silica phase
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
pore size
120 Å
pore size
120 Å
pore size
120 Å
pore size
120 Å
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)