Merck
50125-U
Supelco
LiChrosorb® RP-8 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 20 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
LiChrosorb® RP-8 HPLC Column, 10 μm particle size, L × I.D. 20 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L7
linia produktu
LiChrosorb®
Właściwości
endcapped: no
producent / nazwa handlowa
LiChrosorb®
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
10% Carbon loading
Parametry
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
20 cm × 4.6 mm
powierzchnia
300 m2/g
macierz
octyl
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
C8 (octyl) phase
wielkość cząstki
10 μm
wielkość porów
100 Å
pH robocze
2-7.5
metoda separacji
reversed phase
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta