Kluczowe dokumenty
500410
Supelco
Stand for SCOTTY® 48 Cylinder
Wybierz wielkość
1 EA
507,00 zł
507,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
507,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
507,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opakowanie
pkg of 1 ea
Zastosowanie
environmental
Opis ogólny
Stabilizes your cylinder on a benchtop or other flat surface. This item will hold cylinders with a four-inch diameter.
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
SCOTTY is a registered trademark of Air Liquide
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)