Merck
48557
Supelco
Bis(2-ethylhexyl) phthalate
analytical standard
Synonim(y):
DEHP, Phthalic acid bis(2-ethylhexyl ester), ‘Dioctyl’ phthalate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H38O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
390.56
Beilstein:
1890696
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12000000
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
opakowanie
ampule of 1000 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
tw
386 °C (lit.)
gęstość
0.985 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
ciąg SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H38O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-27-23(25)21-15-11-12-16-22(21)24(26)28-18-20(8-4)14-10-6-2/h11-12,15-16,19-20H,5-10,13-14,17-18H2,1-4H3
Klucz InChI
BJQHLKABXJIVAM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
392.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
200 °C - Pensky-Martens closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
N B Hopf et al.
Toxicology letters, 224(1), 47-53 (2013-10-22)
Phthalates are suspected to be endocrine disruptors. Di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) is assumed to have low dermal absorption; however, previous in vitro skin permeation studies have shown large permeation differences. Our aims were to determine DEHP permeation parameters and assess extent
Na Rae Song et al.
Environment international, 54, 65-73 (2013-02-19)
Di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) is one of the common phthalate plasticizers used primarily in soft polyvinyl chloride, which is a plastic polymer that makes up the total weight of goods from 1% up to 40% in many consumer products. The aims
Ina Olmer Specht et al.
Environment international, 66, 146-156 (2014-03-04)
Phthalates which are widely used, are ubiquitous in the environment and in some human tissues. It is generally accepted that phthalates exert their toxic action by inhibiting Leydig cell synthesis of testosterone, but in vitro studies have also shown anti-androgenic
Anne-Marie Saillenfait et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 33(9), 1027-1035 (2013-06-12)
In utero exposure to the phthalate ester plasticizer di-n-hexyl phthalate (DnHP) is known to affect the development of the male reproductive system and induce alterations in androgen-dependent tissues of male rat offspring. Male reproductive malformations produced by several phthalates have
Xi-Feng Zhang et al.
Environmental and molecular mutagenesis, 54(5), 354-361 (2013-04-30)
Diethylhexyl phthalate (DEHP) is an estrogen-like compound widely used as a commercial plasticizer and present in medical devices, tubing, food containers and packaging. It is considered an endocrine disruptor and studies on experimental animals showed that exposure to DEHP can