Przejdź do zawartości
1.04617
Siarczan hydroksyloamoniowy
GR for analysis
Synonim(y):
Siarczan hydroksyloaminy
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(HONH3)2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.14
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
233-118-8
NACRES:
NA.21
MDL number:
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
potency
842 mg/kg LD50, oral (Rat), 1500-2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
3.6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
170 °C (decomposition)
solubility
587 g/L
density
1.88 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1100 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])[O-].[N+H3]O.[N+H3]O
InChI
1S/2H4NO.H2O4S/c2*1-2;1-5(2,3)4/h2*2H,1H3;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
VGYYSIDKAKXZEE-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Oznaczenie: ≥ 99 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,001 %
As (Arsen): ≤ 0,00005 %
Cu (Miedź): ≤ 0,0005 %
Fe (Żelazo): ≤ 0.0005 %
Hg (Rtęć): ≤ 0,000001 %
Pb (Ołów): ≤ 0,0005 %
Popiół siarczanowy (pozostałość po prażeniu): ≤ 0,1%.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Narządy docelowe
Blood
Klasa składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)