Merck
48358
Supelco
Acetone solution
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol: water (9:1)
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12000000
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
linia produktu
TraceCERT®
Formularz
liquid
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
Właściwości
standard type calibration
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
2000 μg/mL in methanol: water (9:1)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
Klucz InChI
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Acetone is a carbonyl-group bearing chemical which is categorized under the ketone family of compounds.
Zastosowanie
Acetone has been used as a reference standard for the determination of the analyte in human breath, cattle breath and human blood by solid-phase extraction combined with gas chromatography–mass spectrometry (GC-MS). It may be used as a solvent in volatile phenols determination by dispersive liquid–liquid microextraction (DLLME) combined with GC-MS.(5)
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Inne uwagi
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 5
1 of 5
Review of volatile organic compound source apportionment by chemical mass balance
Watson JG, et al.
Atmospheric Environment, 35(9), 1567 -11584 (2001)
Analysis of volatile disease markers in blood
Miekisch W, et al.
Clinical Chemistry, 47(6), 1053 -11060 (2001)
Sampling and analysis of volatile organic compounds in bovine breath by solid-phase microextraction and gas chromatography -mass spectrometry
Spinhirne JP, et al.
Journal of Chromatography A, 1025(1), 63 -669 (2004)
Determination of acetone in human breath by gas chromatography -mass spectrometry and solid-phase microextraction with on-fiber derivatization
Deng C, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 810(2), 269 -2275 (2004)
Sinisa Bjelic et al.
Journal of molecular biology, 426(1), 256-271 (2013-10-29)
Designed retroaldolases have utilized a nucleophilic lysine to promote carbon-carbon bond cleavage of β-hydroxy-ketones via a covalent Schiff base intermediate. Previous computational designs have incorporated a water molecule to facilitate formation and breakdown of the carbinolamine intermediate to give the