Merck
48318
Supelco
Decachlorobiphenyl solution
certified reference material, 200 μg/mL in acetone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12Cl10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
498.66
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12000000
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
agency
EPA 8082,8310
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
Właściwości
standard type surrogate
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
200 μg/mL in acetone
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Clc1c(Cl)c(Cl)c(c(Cl)c1Cl)-c2c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c2Cl
InChI
1S/C12Cl10/c13-3-1(4(14)8(18)11(21)7(3)17)2-5(15)9(19)12(22)10(20)6(2)16
Klucz InChI
ONXPZLFXDMAPRO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
A morphologic and physiologic bioassay for quantifying alterations in the lung following experimental chronic inhalation of tobacco smoke.
G L Huber et al.
Bulletin europeen de physiopathologie respiratoire, 17(2), 269-327 (1981-01-01)
Perchlorination reaction applied to the rapid determination of PCBs.
K Takamiya
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 30(5), 600-605 (1983-05-01)
Xing Han et al.
Toxicology, 255(3), 177-186 (2008-11-22)
2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-Decachlorobiphenyl (PCB 209) is a fully chlorinated, non-coplanar biphenyl. To demonstrate that PCB 209 is not likely to exhibit human health hazards common to coplanar PCBs it was tested for cytochrome P450 (P450) enzyme induction potentials, genetic toxicity, and endocrine-modulating
A R Shoaf et al.
Journal of bioluminescence and chemiluminescence, 11(1), 9-22 (1996-01-01)
The reactions between superoxide free radical anion (.O2-) with the halocarbons CCl4. CHCl3, BrCH2CH2Br(EDB), decachlora-biphenyl (DCBP), and 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) in dimethyl sulphoxide (DMSO) results in the emission of chemiluminescence (CL). The chemiluminescence reactions are characterized as having biphasic second order
Photodegradation of decachlorobiphenyl.
M Koshioka et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 38(3), 409-415 (1987-03-01)