CRM48460
Pesticide Surrogate Spike Mix
certified reference material, TraceCERT®, 200 μg/mL each component in acetone, ampule of 1 mL
Synonim(y):
Pesticide Surrogate Spike Mix
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
agency
EPA 8081
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
200 μg/mL each component in acetone
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
format
multi-component solution
temp. przechowywania
2-30°C
Zastosowanie
Inne uwagi
Informacje prawne
Analit
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Endocrine system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?