Kluczowe dokumenty
48270-U
Supelco
HPLC Isocratic Systems Diagnostics Mix
certified reference material, in methanol: water (3:2) (varied conc.)
Wybierz wielkość
6 X 1 ML
255,00 zł
255,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
6 X 1 ML
255,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
255,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 6 × 1 mL
stężenie
in methanol: water (3:2) (varied conc.)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
kompatybilność
for use with HPLC System Diagnostics
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
2-30°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
This formulation is designed for evaluating how reliably a chromatographic system is providing such fundamentally important parameters as flow rate, proportioning, and mixing.
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    Butylparaben 25 μg/mL
    Ethyl 4-hydroxybenzoate 14 μg/mL
    Methyl 4-hydroxybenzoate 10 μg/mL
    Propyl 4-hydroxybenzoate 15 μg/mL
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
50.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.99 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)