Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Produkt 44805 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
agency
EPA 8082
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
feature
standard type calibration
packaging
ampule of 1 mL
concentration
1000 μg/mL in isooctane
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
single component solution
storage temp.
2-30°C
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system, Skin
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
10.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-12 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?