Merck
47278
Supelco
Bromodichloroacetic acid solution
certified reference material, 1000 μg/mL in methyl tert-butyl ether
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2HBrCl2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.84
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12000000
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
agency
EPA 552.2
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
Właściwości
standard type calibration
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
1000 μg/mL in methyl tert-butyl ether
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C2HBrCl2O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
Klucz InChI
XSWVFEQKZFUULO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-18.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-28 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
William M Gwinn et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 176(2), 343-354 (2020-06-04)
A 5-day in vivo rat model was evaluated as an approach to estimate chemical exposures that may pose minimal risk by comparing benchmark dose (BMD) values for transcriptional changes in the liver and kidney to BMD values for toxicological endpoints
J L Merdink et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 21(1), 53-57 (2001-02-17)
The oral and i.v. elimination kinetics were investigated for bromodichloroacetate (BDCA), a haloacetate found in drinking water. The BDCA was administered at a dose of 5, 20 and 100 mg kg-1 to B6C3F1 mice and appears to distribute to the
E W Austin et al.
Journal of toxicology and environmental health, 52(4), 367-383 (1997-11-14)
Haloacetates are a common class of water chlorination by-products. Depending on the amount of bromide in the source water, varying amounts of chlorinated, brominated, and mixed bromochloro haloacetates are produced. When administered to rodents, haloacetates have been shown to increase
Shakil A Saghir et al.
International journal of toxicology, 30(5), 551-561 (2011-09-22)
This study determined the metabolism of 3 drinking water disinfection by-products (halogenated acetic acids [HAAs]), bromodichloroacetic acid (BDCAA), chlorodibromoacetic acid (CDBAA), and tribromoacetic acid (TBAA), using rat, mouse, human liver microsomes, and recombinant P450. Metabolism proceeded by reductive debromination forming
G Xu et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 23(12), 1412-1416 (1995-12-01)
Trichloroacetate (TCA), dichloroacetate (DCA), and bromodichloroacetate (BDCA) are byproducts of the chlorination of drinking water. TCA acts primarily as a peroxisome proliferator, but DCA produces tumors at doses less than required for peroxisome proliferation. BDCA does not induce peroxisome proliferation