47243
1,3,5-Trinitrobenzene solution
certified reference material, 1000 μg/mL in acetonitrile
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
agency
EPA 8330
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
Właściwości
standard type calibration
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
1000 μg/mL in acetonitrile
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C6H3N3O6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h1-3H
Klucz InChI
UATJOMSPNYCXIX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?