47120-U
Safflower oil
analytical standard
Synonim(y):
Safflower seed oil from Carthamus tinctorius seed
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
plant seeds (Carthamus tinctorius)
klasa czystości
analytical standard
opakowanie
ampule of 1000 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.476 (lit.)
gęstość
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
grupa funkcyjna
carboxylic acid
oleic acid
temp. przechowywania
room temp
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
awg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?