Kluczowe dokumenty
46949
Supelco
Coconut oil
new
analytical standard
Synonim(y):
Coconut oil from Cocos nucifera, Coconut fat, Copra oil
About This Item
Numer CAS:
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164500
klasa czystości
analytical standard
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1000 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
23-27 °C
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
Scharakteryzowane próbki oleju kokosowego są dostępne do wykorzystania jako próbki kontrolne lub sprawdzające do analiz estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME). Te materiały referencyjne mogą być stosowane jako standardy jakościowe. Zapewniają one doskonały sposób standaryzacji procedur lipidowych i porównywania wyników z innymi. Pakowane w bursztynową ampułkę w atmosferze azotu. Certyfikat składu, który obejmuje chromatograficzną analizę odcisków palców, jest dostarczany wraz z próbką oleju.
Ten materiał referencyjny jest oferowany jako wzorzec jakościowy. Użyj chromatograficznego odcisku palca naszego materiału referencyjnego, aby sprawdzić obecność oleju kokosowego w próbce. Certyfikat składu, który zawiera chromatogram, jest dostarczany z każdym produktem.
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Does coconut oil reduce the risk of coronary artery diseases?
Ailya Inayat et al.
JPMA. The Journal of the Pakistan Medical Association, 63(6), 797-797 (2013-08-02)
Ask the doctor. Would you please comment on the current craze for coconut oil? I now have friends who, based on ads and popular books, are taking coconut oil several times a day.
Anthony L Komaroff
Harvard health letter, 37(12), 2-2 (2012-12-19)
Graciela E Hurtado de Catalfo et al.
Nutrition (Burbank, Los Angeles County, Calif.), 29(2), 462-469 (2012-12-04)
To investigate the effect of different dietary oils on the main hepatic enzymes involved in metabolism and their impact on oxidative stress status. Twenty-four male Wistar rats were fed for 60 d on the same basal diet plus different lipid
Xuezhi Ding et al.
Tropical animal health and production, 44(7), 1541-1545 (2012-03-01)
The objective was to evaluate the effect of dietary coconut oil on methane (CH(4)) emissions and the microbial community in Tibetan sheep. Twelve animals were assigned to receive either a control diet (oaten hay) or a mixture diet containing concentrate
Jin-Sil Park et al.
Journal of medicinal food, 22(7), 672-679 (2019-05-22)
Dietary products may protect against inflammatory bowel disease (IBD) through mechanisms such as forming gut microbiota structures and providing substrates for microbial metabolism. Recently, many studies have been conducted on diets that potentially alleviate or suppress IBD development. To assess