46401-U
rac-β-Tocopherol solution
50 mg/mL in hexane, certified reference material
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
50 mg/mL in hexane
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Format
single component solution
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
O1[C@@](CCc2c1c(cc(c2C)O)C)(CCCC(CCCC(CCCC(C)C)C)C)C
InChI
1S/C28H48O2/c1-20(2)11-8-12-21(3)13-9-14-22(4)15-10-17-28(7)18-16-25-24(6)26(29)19-23(5)27(25)30-28/h19-22,29H,8-18H2,1-7H3/t21?,22?,28-/m1/s1
Klucz InChI
WGVKWNUPNGFDFJ-CBIUGAAKSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Simultaneous determination of vitamin A and all four tocopherol isomers in human serum samples by ultra-high performance liquid chromatography (UHPLC) combined with fluorescence detection following their liquid-liquid extraction (LLE)
- Multi-residue analysis of vitamin B (B1, B2, B5, and B9), and vitamin E (α-tocopherol, β-tocopherol, α-tocotrienol, and β-tocotrienol) in grass and grain samples of four different wheat varieties by liquid chromatography electrospray ionization/multistage mass spectrometry (LC-ESI-MS/MS)
- Separation and estimation of four tocopherols and four tocotrienols in pecan nut cultivar samples using non-aqueous reversed-phase high-performance liquid chromatography (NARP-HPLC) coupled with atmospheric pressure chemical ionization-tandem mass spectrometric (APCI-MS/MS) detection
- Analysis of different cold pressed oil samples to detect and quantify eight tocol homologs using a chemometrically-assisted optimized high-performance liquid chromatography (HPLC) with fluorescence detection (FLD) based method
- Development and validation of normal-phase high-performance liquid chromatography (NP-HPLC) method, along with fluorescence detection, to simultaneously determine four tocopherols and four lignans in sesame oil samples
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-9.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-23 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
GB method with Ascentis® Express C30 column achieves baseline resolution for Vitamin A and E critical pair.
Metoda GB z kolumną Ascentis® Express C30 osiąga podstawową rozdzielczość dla krytycznej pary witamin A i E.