Merck
46323-U
Supelco
Aflatoxin B1 solution
3 μg/mL in benzene:acetonitrile (98:2), analytical standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.27
Beilstein:
1269174
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
3 μg/mL in benzene:acetonitrile (98:2)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H][C@]12OC=C[C@@]1([H])c3c(O2)cc(OC)c4C5=C(C(=O)CC5)C(=O)Oc34
InChI
1S/C17H12O6/c1-20-10-6-11-14(8-4-5-21-17(8)22-11)15-13(10)7-2-3-9(18)12(7)16(19)23-15/h4-6,8,17H,2-3H2,1H3/t8-,17+/m0/s1
Klucz InChI
OQIQSTLJSLGHID-WNWIJWBNSA-N
Opis ogólny
Aflatoksyna B1 (AFB1) jest związkiem rakotwórczym, który indukuje konwersję G do T w kodonie 249 genu supresora nowotworu p53.[1] AFB1 jest najczęściej występującą w żywności i jedną z najsilniejszych genotoksycznych i rakotwórczych aflatoksyn. Jest produkowany zarówno przez Aspergillus flavus, jak i A. parasiticus.
Zastosowanie
Roztwór AFB1 został użyty jako wzorzec odniesienia do analizy mikotoksyn w papryce przy użyciu LC-FD i LC-MS.[2] AFB1 może być stosowany jako roztwór wzorcowy do porównywania i oznaczania AFB1 w próbkach kukurydzy i orzeszków ziemnych przy użyciu ultra wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej z detekcją UV.[3]
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organy docelowe
Blood
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
12.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-11 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhaohui Fu et al.
Journal of chromatography. A, 1209(1-2), 271-274 (2008-10-07)
A rapid and simple method using ultra-high-pressure liquid chromatography with UV detection for the determination of aflatoxins B1, B2, G1 and G2 in corn and peanuts has been developed. In this method, aflatoxins were extracted with a mixture of acetonitrile
F Aguilar et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 90(18), 8586-8590 (1993-09-15)
Approximately half of hepatocellular carcinoma (HCC) from regions in the world with high contamination of food with the mycotoxin aflatoxin B1 (AFB1) contain a mutation in codon 249 of the p53 tumor suppressor gene. The mutation almost exclusively consists of
J Miguel Hernández Hierro et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 56(3), 751-756 (2008-01-22)
Aflatoxins are the only mycotoxins with legal limits for spices in the European Union. A further limit for ochratoxin A is expected to be adopted soon. Thus, rapid simultaneous methods for quantifying the five mycotoxins are sought. Liquid extraction, immunoaffinity
R L Cravens et al.
Poultry science, 92(8), 1997-2004 (2013-07-23)
The effects of increasing aflatoxin B1 concentration (0, 0.75, 1.5 mg/kg) on broilers with or without necrotic enteritis or virginiamycin were determined. In the 23-d study, 22 male Cobb 500 chicks per pen were allotted to 12 treatments (3 ×
D V Neeff et al.
Poultry science, 92(1), 131-137 (2012-12-18)
The aim of this study was to determine the binding capacity of a hydrated sodium calcium aluminosilicate (HSCAS) for aflatoxin B(1) (AFB(1)), and the efficacy of the HSCAS to reduce the concentrations of residual AFB(1) and its metabolites in the