Kluczowe dokumenty
ERMAC058
Aflatoxin B2 solution
3.80 μg/g in acetonitrile, ERM®, certified reference material
Wybierz wielkość
1940,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1940,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
agency
ERM®
producent / nazwa handlowa
JRC
stężenie
3.80 μg/g in acetonitrile
Zastosowanie
general analytical
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H][C@@]12CCO[C@]1([H])Oc3cc(OC)c4C5=C(C(=O)CC5)C(=O)Oc4c23
InChI
1S/C17H14O6/c1-20-10-6-11-14(8-4-5-21-17(8)22-11)15-13(10)7-2-3-9(18)12(7)16(19)23-15/h6,8,17H,2-5H2,1H3/t8-,17+/m0/s1
Klucz InChI
WWSYXEZEXMQWHT-WNWIJWBNSA-N
Komentarz do analizy
ERMAC058.
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)