Kluczowe dokumenty
44892-U
ASTM® D6584 Glycerin solution
500 μg/mL in pyridine, analytical standard
Synonim(y):
Glycerol solution, Biodiesel impurity, 1,2,3-Propanetriol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
agency
ASTM® D6584
opakowanie
pkg of 1 mL
stężenie
500 μg/mL in pyridine
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
gęstość
1.252 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
food and beverages
petroleum
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
Klucz InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Informacje prawne
zastąpiony przez
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
62.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
17 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?