Merck
442880
Supelco
2,4-Dichlorophenol-d3
analytical standard
Synonim(y):
2,4-Dichlorophenol-3,5,6-d3
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6D3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
analytical standard
opakowanie
ampule of 50 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
209-210 °C (lit.)
mp
42-43 °C (lit.)
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
przesunięcie masy
M+3
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c(Cl)c([2H])c(Cl)c1O
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H/i1D,2D,3D
Klucz InChI
HFZWRUODUSTPEG-CBYSEHNBSA-N
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
237.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
114 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)