Kluczowe dokumenty
WHA10477602
Whatman® Vacuum filtration apparatus accessories
PZ 001 tweezers, stainless steel
Synonim(y):
Z751979
Wybierz wielkość
1 PKG
193,00 zł
193,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
193,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
193,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pk of 1
producent / nazwa handlowa
Whatman 10477602
Whatman Article No. 28415991 (US reference)
Opis ogólny
Kleszcze ze stali nierdzewnej z gładkimi kątowymi szczękami (długość 104 mm) doskonale nadają się do obsługi filtrów membranowych.
Cechy i korzyści
  • Są autoklawowalne i mogą być sterylizowane płomieniowo etanolem.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)