Przejdź do
487589
2,4-Dichlorophenol-3,5,6-d3
98 atom % D
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1400,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cl2C6D3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.02
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
solid
1400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
98% (CP)
form
solid
bp
209-210 °C (lit.)
mp
42-43 °C (lit.)
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]c1c([2H])c(Cl)c([2H])c(Cl)c1O
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H/i1D,2D,3D
InChI key
HFZWRUODUSTPEG-CBYSEHNBSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
613975614084490512
assay
98% (CP)
assay
99% (CP)
assay
-
assay
≥99% (CP)
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
mass shift
M+3
mass shift
M+3
mass shift
M+4
mass shift
M+3
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
bp
209-210 °C (lit.)
bp
211-212 °C (lit.)
bp
203 °C (lit.)
bp
182 °C (lit.)
mp
42-43 °C (lit.)
mp
22-23 °C (lit.)
mp
43-45 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
237.2 °F - closed cup
flash_point_c
114 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)