Przejdź do
606340
Pentachlorophenol-13C6
99 atom % 13C, 98% (CP)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2630,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
13C6Cl5OH
Masa cząsteczkowa:
272.29
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+6
2630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
assay
98% (CP)
application(s)
agriculture
mass shift
M+6
SMILES string
O[13c]1[13c](Cl)[13c](Cl)[13c](Cl)[13c](Cl)[13c]1Cl
InChI
1S/C6HCl5O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
IZUPBVBPLAPZRR-IDEBNGHGSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
60633249050468696
description
99 atom % 13C, 98% (CP)
description
≥99 atom % 13C, 99%
description
99 atom % 13C
description
PESTANAL®, analytical standard
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
≥99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
≥99 atom % 13C
mass shift
M+6
mass shift
M+6
mass shift
M+6
mass shift
M+6
assay
98% (CP)
assay
99%
assay
99% (CP)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
agriculture
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
agriculture
environmental
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)