Key Documents
442377
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxytoluene
analytical standard
Synonim(y):
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol, BHT, Butylated hydroxytoluene, Butylhydroxytoluene, DBPC
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
gęstość pary
7.6 (vs air)
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 20 °C)
temp. samozapłonu
878 °F
opakowanie
ampule of 1000 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
tw
265 °C (lit.)
mp
69-73 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
ciąg SMILES
Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3
Klucz InChI
NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CAPN1(823)
rat ... Capn1(29153) , Nos1(24598)
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
260.6 °F - open cup
Temperatura zapłonu (°C)
127 °C - open cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?