Merck
442285
Supelco
2,3,5-Trichlorophenol
analytical standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H3Cl3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.45
Beilstein:
2046862
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 100 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Oc1cc(Cl)cc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H3Cl3O/c7-3-1-4(8)6(9)5(10)2-3/h1-2,10H
Klucz InChI
WWGQHTJIFOQAOC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,3,5-trichlorofenol należy do klasy podstawionych związków fenolowych. Są one szeroko stosowane w zastosowaniach przemysłowych, takich jak synteza pestycydów, barwników, leków, tworzyw sztucznych itp. Są one obecne w środowisku jako zanieczyszczenia ze względu na ich szerokie zastosowanie.[1]
Zastosowanie
2,3,5-Trichlorofenol może być stosowany jako analityczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w odciekach ze składowisk odpadów, próbkach wodnych[2],[1][3][4][5] i próbkach środowiskowych[6] różnymi technikami chromatograficznymi.
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
L Drummond et al.
British journal of industrial medicine, 45(7), 493-497 (1988-07-01)
Plasma gamma-hexachlorocyclohexane (gamma-HCH) and three urinary trichlorophenols were measured in forestry workers who were engaged in planting seedlings treated with gamma-HCH. These two procedures were assessed as potential biological monitoring methods and the data were compared with reported clinical symptoms.
P T Charles et al.
Bioconjugate chemistry, 6(6), 691-694 (1995-11-01)
A synthetic scheme has been developed for the preparation of a dye-labeled analog of polychlorinated biphenyls. The reaction of 2,3,5-trichlorophenol with 3-bromopropylamine hydrobromide under basic conditions was used to introduce a free primary amine group into the parent compound by
V S Bondar et al.
FEMS microbiology letters, 181(1), 73-82 (1999-11-24)
The regiospecificity of hydroxylation of C2-halogenated phenols by Rhodococcus opacus 1G was investigated. Oxidative defluorination at the C2 position ortho with respect to the hydroxyl moiety was preferred over hydroxylation at the non-fluorinated C6 position for all 2-fluorophenol compounds studied.
Evaluation of a dedicated gas chromatography-mass spectrometry method for the analysis of phenols in water.
Vermeulen A, et al.
Journal of Chromatography A, 1071(1-2), 41-46 (2005)
Development and optimization of a method for the analysis of phenols and chlorophenols from aqueous samples by gas chromatography-mass spectrometry, after solid-phase extraction and trimethylsilylation.
Kovacs A, et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 99(1), 125-131 (2011)