Przejdź do
442282
2,3,4,6-Tetrachlorophenol
analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
189,00 zł
141,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H2Cl4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.89
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32150233
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-402-8
MDL number:
NACRES:
NA.24
141,75 zł
Cena katalogowa189,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 100 mg
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Oc1c(Cl)cc(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H2Cl4O/c7-2-1-3(8)6(11)5(10)4(2)9/h1,11H
InChI key
VGVRPFIJEJYOFN-UHFFFAOYSA-N
General description
2,3,4,6-Tetrachlorophenol belongs to the class of substituted phenol compounds, which are widely used in industrial applications such as synthesis of pesticides, dyes, drugs, plastics, etc. Due to their extensive usage, they are commonly found in environmental samples as pollutants.
Application
2,3,4,6-Tetrachlorophenol may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in landfill leachates, aqueous samples, and environmental samples by various chromatographic techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
442284215120
description
analytical standard
description
analytical standard
description
99%
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
format
neat
format
neat
format
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)