44078-U
Octafluoronaphthalene
0.1 ng/mL in hexane, analytical standard
Wybierz wielkość
228,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
228,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
opakowanie
pkg of 1 mL
stężenie
0.1 ng/mL in hexane
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-30°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Może być stosowany jako wzorzec wewnętrzny do analizy tioli polifunkcyjnych w próbkach wina za pomocą GC-MS.[2]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-14.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-26.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?