41089
Alachlor solution
certified reference material, 1000 μg/mL in methanol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
1000 μg/mL in methanol
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCc1cccc(CC)c1N(COC)C(=O)CCl
InChI
1S/C14H20ClNO2/c1-4-11-7-6-8-12(5-2)14(11)16(10-18-3)13(17)9-15/h6-8H,4-5,9-10H2,1-3H3
Klucz InChI
XCSGPAVHZFQHGE-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - Methanol
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - Methanol
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?