G006168
Metoda US EPA TO-17: Analiza GC substancji lotnych w 892-1 po zebraniu/desorpcji przy użyciu rurki Carbotrap 300
suitable for GC
About This Item
metody
gas chromatography (GC): suitable
parametry testowe
thermal desorption tube: Carbotrap® 300 glass TD tube, fritted, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., unconditioned, pkg of 10 ea (30141-U)
sample/matrix: TO15/17 Calibration Mix, 1 PPM in N2 (41973-U)
dry purge: 1 min
bake: 350 °C
transfer line/valve temp.: 175 °C
column: FS CAP Equity-1 30 m x 0.25 mm I.D. x 1.0 μm (28049-U)
oven: 40 °C/8 min to 100 °C @ 5 °C/min to 220 °C @ 15 °C/min, hold for 10 min
detector: MSD
MSD interface: 175 °C
scan range: 35-265
carrier gas: Helium
Zastosowanie
environmental
industrial hygiene
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Analit
kolumna analityczna
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)