Kluczowe dokumenty
G005938
Analiza GC substancji lotnych w proszku kminku na 2833-HAP po pobraniu/desorpcji przy użyciu 2801 300 Tube
suitable for GC, application for air monitoring
About This Item
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
metody
gas chromatography (GC): suitable
parametry testowe
sample/matrix: 0.005 g Cumin Powder
dry purge: 2 min
desorption process: 350 °C with 10 min hold
transfer line/valve temp.: 180 °C
column: SPB®-HAP, 60 m x 0.32 mm I.D., 4 μm (25020-U)
oven: 40 °C (3 min), 12 °C/min to 200 °C (20 min)
detector: MSD
MSD interface: 210 °C
carrier gas: helium
thermal desorption tube: Carbotrap® 300 Glass-Fritted Thermal Desorption Tube, 1/4 in O.D. x 3.5 in L
przydatność
application for air monitoring
Zastosowanie
air monitoring
flavors and fragrances
food and beverages
Komentarz do analizy
Jakościowe odgazowanie kminku w przestrzeni nadpowierzchniowej przy użyciu ATIS z analizą metodą desorpcji termicznej.
Informacje prawne
Carbotrap is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    α-Pinene
    Myrcene
    α-Phellandrene
    γ-Terpinene
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)