Merck
29799-U
Supelco
SLB®-ILPAH Capillary GC Column
L × I.D. 20 m × 0.18 mm, df 0.05 μm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115710
NACRES:
SB.54
Materiały
fused silica
Poziom jakości
Parametry
≤25-300 °C temperature (isothermal or programmed)
Wartość beta
900
df
0.05 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
20 m × 0.18 mm
grupa aktywna macierzy
Non-bonded; 1,12-di(tripropylphosphonium)dodecane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase
Zastosowanie
food and beverages
typ kolumny
capillary polar
Opis ogólny
Application: This special purpose and specially tested capillary GC column is designed for the analysis of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). It incorporates an ionic liquid stationary phase. Each column is individually tested to ensure resolution of several key sets (phenanthrene/anthracene, benzo[a]anthracene/chrysene/triphenylene, and benzo [b]fluoranthene/benzo[k]fluoranthene/benzo[j]fluoranthene).
USP Code: None
Phase: Non-bonded; 1,12-Di(tripropylphosphonium)dodecane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
Temp. Limits: Subambient to 300 °C (isothermal or programmed)
Zastosowanie
Zachowanie retencji podstawionych alkilami izomerów policyklicznych aromatycznych heterocykli siarki w chromatografii gazowej na fazach stacjonarnych o różnej selektywności
W niniejszym badaniu zbadano zachowanie retencji policyklicznych aromatycznych heterocykli siarki (PASH) przy użyciu chromatografii gazowej z różnymi fazami stacjonarnymi, w tym cieczami jonowymi (IL). Faza IL wykazała wyjątkową selektywność i korelację z geometrią PASH. (Wilson, Lee, et al, 2017)
https://doi.org/10.1016/j.chroma.2017.01.026
Zachowanie retencji izomerycznych wielopierścieniowych aromatycznych heterocykli siarkowych w chromatografii gazowej na fazach stacjonarnych o różnej selektywności
Badania oceniają wskaźniki retencji chromatografii gazowej alkilopodstawionych PASH przy użyciu różnych faz stacjonarnych, w tym cieczy jonowych. Wyniki wskazują, że ciecze jonowe oferują różną selektywność i stabilność termiczną, poprawiając rozdzielanie złożonych mieszanin.
(Wilson, Lee, et al, 2017)
https://doi.org/10.1016/j.chroma.2017.01.024
Per ylowane ciecze jonowe oultrawysokiej stabilności termicznej jako fazy stacjonarne w chromatografii gazowejdo selektywnego rozdzielania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i polichlorowanych bifenyli
W artykule zbadano zastosowanie perylowanych cieczy jonowych jako faz stacjonarnych w chromatografii gazowej do rozdzielania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i polichlorowanych bifenyli. IL wykazują wysoką stabilność termiczną i wyjątkową selektywność, poprawiając rozdzielczość trudnych analitów.
(Anderson & Davis, 2019)
https://doi.org/10.1016/j.chroma.2
Informacje prawne
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Compare PAH determination in olive oil: traditional GB 5009.265-2021 method vs. faster, simpler SPE with Supelclean EZ-POP NP; both meet criteria.
Protokoły
Ionic liquid capillary GC columns enhance polar analyte inertness, addressing challenges in chromatography with improved stationary phases.