Merck
28884-U
Supelco
SLB®-IL100 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
Wybierz wielkość
1 EA
4290,00 zł
4290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
4290,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115710
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54
4290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
fused silica
Poziom jakości
agency
ASTM® D6526
Parametry
≤25-230 °C temperature (isothermal or programmed)
Wartość beta
313
df
0.20 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
30 m × 0.25 mm
grupa aktywna macierzy
Non-bonded; 1,9-Di(3-vinylimidazolium)nonane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase
Zastosowanie
chemicals and industrial polymers
typ kolumny
capillary highly polar
Opis ogólny
Application: World′s first commercially available ionic liquid GC column. Serves as the benchmark of 100 on our GC column polarity scale. Selectivity almost identical to TCEP phase. Higher maximum temperature than TCEP columns (230 ºC compared to 140 ºC). Great choice for analysis of neutral and polarizable (contain double and/or triple C-C bonds) analytes. Launched in 2008.
USP Code: None
Phase:
  • Non-bonded
  • 1,9-Di(3-vinylimidazolium)nonane bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Temp. Limits:
  • Subambient to 230 °C (isothermal or programmed)
Inne uwagi
Oferujemy różnorodne akcesoria do chromatografii, w tym strzykawki analityczne.
Informacje prawne
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
In order to cover a broad range of possible solute-stationary phase interactions, 95 solutes with varied functional groups were selected to perform stationary phase characterization.
Protokoły
Ionic liquid capillary GC columns enhance polar analyte inertness, addressing challenges in chromatography with improved stationary phases.
Powiązane treści
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.
Chromatografia gazowa oddziela lotne związki w fazie gazowej, stosowane w różnych gałęziach przemysłu do kontroli jakości.
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCsuitable for GCPokaż więcej
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Are all the SLB Ionic Liquid Capillary Columns GC-MS compatible?
    1 answer
    1. SLB-IL59, SLB-IL60, SLB-IL61, SLB-IL76, SLB-IL82, SLB-IL100 and SLB-IL111 Ionic Liquid Capillary Columns are all GC-MS compatible.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.