Kluczowe dokumenty
29504-U
Supelco
SLB®-IL60 Capillary GC Column
L × I.D. 20 m × 0.18 mm, df 0.14 μm
Wybierz wielkość
1 EA
2700,00 zł
2700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2700,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.54
2700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
fused silica
Poziom jakości
Parametry
35-300 °C temperature (isothermal or programmed)
Wartość beta
313
df
0.14 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable (fast GC)
dł. × śr. wewn.
20 m × 0.18 mm
grupa aktywna macierzy
Non-bonded; 1,12-Di(tripropylphosphonium)dodecane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase
Zastosowanie
agriculture
biofuels
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
petroleum
typ kolumny
capillary polar
Opis ogólny
Application: Modified (deactivated) version of SLB-IL59 provides better inertness. Selectivity more polar than PEG/wax phases, resulting in unique elution patterns. Higher maximum temperature than PEG/wax columns (300 ºC compared to 270-280 ºC). Excellent alternative to existing PEG/wax columns. Also a good GCxGC column choice. Launched in 2012.
USP Code: None
Phase:
  • Non-bonded
  • 1,12-Di(tripropylphosphonium)dodecane bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Temp. Limits:
  • 35 °C to 300 °C (isothermal or programmed)
Informacje prawne
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Michelle S S Amaral et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 410(19), 4615-4632 (2017-11-12)
This study investigates applications and performance evaluation of SLB-IL60, SLB-IL76 and SLB-IL111 columns, in relation to a DB-Wax column, for the analysis of coffee volatile compounds. Both standards and an authentic coffee sample were analysed, with solid-phase microextraction (SPME) sampling
Protokoły
Ionic liquid capillary GC columns enhance polar analyte inertness, addressing challenges in chromatography with improved stationary phases.