Merck
29585-U
CGA-580 Gas Cylinder Pressure Regulator
2-stage ultra high purity, parameter 0-100 psi
Wybierz wielkość
1 EA
4070,00 zł
4070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
4070,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41112500
NACRES:
SB.54
4070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Opis ogólny
For use with helium, nitrogen, or argon gas cylinders.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the outlet fitting for this product?
    1 answer
    1. The outlet tube fitting is a 1/8" SS male Swagelok.