Merck
29556-U
CGA-580 Gas Cylinder Pressure Regulator
1-stage high purity, parameter 0-100 psi
About This Item
Kod UNSPSC:
41112500
NACRES:
SB.54
Parametry
0-100 psi
Opis ogólny
For use with helium, nitrogen, or argon gas cylinders.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)